Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, Reagenzienqualität, Honeywell™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2.5 l
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-2-Pyrrolidinon |
CAS | 872-50-4 |
Dichte | 1.028 g/ml bei 25 °C |
Menge | 2.5 l |
Explosionsgrenze | 0.095 |
Flammpunkt | 91 °C (195.8 °F) |
Zündpunkt | 518 °F |
Summenformel | C5H9NO |
MDL-Nummer | MFCD00003193 |
Dampfdruck | 0.99mmHg (40 °C), 0.29 mmHg (20 °C) |
Show More |