Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidino, Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 17864591 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
6 x 1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
6 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17864591
Marke: Honeywell Fluka 693376X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
GC-Headspace getestet, ≥ 99,9 %
  • Für GC-Headspace-Anwendungen
  • Erfüllt die USP-, Ph. Eur.- und ICH-Anforderungen
  • Für GC Headspace-Anwendung getestet
  • Verpackt unter Inertgas für längere Haltbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 872-50-4
Siedepunkt 202°C
Menge 6 x 1 L
Flammpunkt 88 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig, klar
Summenformel C5H9NO
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 99.13
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Reinheit (%) min. 99.9 %