Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinon, 99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15607970 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
18 l
25 L
4 x 4 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
18 Liter
25 Liter
4 Stück
6 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15607970
Marke: Honeywell Research Chemicals M796031L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.133
MDL-Nummer MFCD00003193
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-Pyrrolidon, N-Methylpyrrolidon, 1-Methyl-2-Pyrrolidon, Methylpyrrolidon, N-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methylpyrrolidinon, 1-Methylpyrrolidinon, 2-Pyrrolidinon, 1-Methyl, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-Pyrrolidinon
pH 8.5 bis 10 (bei 100.00 g/l 20 °C)
Schmelzpunkt -24 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.028 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 204 °C (1013 hPa)
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.095
Flammpunkt 91 °C (195.8 °F)
Zündpunkt 518 °F
Geruch Amin-ähnlich
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 0.99 mmHg (40 °C), 0.29 mmHg (20 °C)
Beilstein 106420
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 99.13 mol
Reinheit (%) 0.99
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Methyl-2-pyrrolidone