Learn More
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, 99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, 99 %, C5H9NO, CAS-Nummer-872-50-4, 1-Methyl-2-Pyrrolidinon, 1-Methyl-2-Pyrrolidon, 1-Methylpyrrolidinon, 2-Pyrrolidinon, 1-Methyl, Methylpyrrolidon, M-Pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinon, n-methyl-2-pyrrolidon, n-methylpyrrolidinon, n-methylpyrrolidon, 2,5 l
113.38 € - 517.18 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 872-50-4 |
---|---|
Summenformel | C5H9NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 99.133 |
MDL-Nummer | MFCD00003193 |
InChI-Schlüssel | SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-Pyrrolidon, N-Methylpyrrolidon, 1-Methyl-2-Pyrrolidon, Methylpyrrolidon, N-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methylpyrrolidinon, 1-Methylpyrrolidinon, 2-Pyrrolidinon, 1-Methyl, 2-pyrrolidinone, 1-methylMehr anzeigen |
PubChem CID | 13387 |
ChEBI | CHEBI:7307 |
IUPAC-Name | 1-Methylpyrrolidin-2-on |
SMILES | CN1CCCC1=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10773891
|
Thermo Scientific Acros
127630025 |
2.5 L | Glasflasche |
113.38 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10023113
|
Thermo Scientific Acros
127630250 |
25 L | Metallfass |
517.18 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
872-50-4 | |
99.133 | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
13387 | |
1-Methylpyrrolidin-2-on |
C5H9NO | |
MFCD00003193 | |
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-Pyrrolidon, N-Methylpyrrolidon, 1-Methyl-2-Pyrrolidon, Methylpyrrolidon, N-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methylpyrrolidinon, 1-Methylpyrrolidinon, 2-Pyrrolidinon, 1-Methyl, 2-pyrrolidinone, 1-methylMehr anzeigen | |
CHEBI:7307 | |
CN1CCCC1=O |
Spezifikation
1-Methyl-2-Pyrrolidinon | |
872-50-4 | |
100.0 | |
202.0 °C | |
Echt | |
1.4690 bis 1.4710 | |
1.03 | |
MFCD00003193 | |
1.67 mPa.s (20 ° C) | |
0.05 % max. (K.F.) | |
15, 6190 | |
Löslichkeit in Wasser: 1000 g/l (20 °C). Andere Löslichkeiten: mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln | |
CN1CCCC1=O | |
99.133 | |
CHEBI:7307 | |
99 % |
-24.0 °C | |
98.5 | |
1.0300 g/ml | |
91 °C | |
Flüssig | |
99% | |
C5H9NO | |
Vapor Pressure: 0.7mbar at 25°C | |
21, 237 | |
01,696; 02,281; 09,316; 11,346 | |
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-Pyrrolidon, N-Methylpyrrolidon, 1-Methyl-2-Pyrrolidon, Methylpyrrolidon, N-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methylpyrrolidinon, 1-Methylpyrrolidinon, 2-Pyrrolidinon, 1-Methyl, 2-pyrrolidinone, 1-methyl | |
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N | |
1-Methylpyrrolidin-2-on | |
13387 | |
99.13 | |
Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz: Verursacht schwere Augenreizungen. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
GHS-P-Satz: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Gefahr
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-methyl-2-pyrrolidone