Learn More
(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2695015
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10673013
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC02713CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 69807-81-4
Summenformel C6H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 110.16
MDL-Nummer MFCD02677708
InChI-Schlüssel GGCBARJYVAPZJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776207
IUPAC-Name (1-Methylpyrrol-2-yl)methanamin
SMILES CN1C=CC=C1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-methanamine, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl rnethylarnine, c-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine
Formelmasse 110.16
Reinheit (%) 97%