Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-1H-pyrazole |
Dichte | 0.988 |
Siedepunkt | 127°C |
Flammpunkt | 35°C (95°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.476 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 105207 |
Formelmasse | 82.11 |