Learn More
1-Methyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347694
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 27258-33-9
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD03419801
InChI-Schlüssel RAJRANFZSWDUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 2-methyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 5-formyl-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-methylpyrazole, 1-methylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, pubchem16289, acmc-209gw7
PubChem CID 7019414
IUPAC-Name 2-Methylpyrazol-3-Carbaldehyd
SMILES CN1N=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 97%