Learn More
1-Methyl-1h-indazol-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4509941
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10015822
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC06302CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 106649-02-9
Summenformel C9H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 194.62
MDL-Nummer MFCD02093096
InChI-Schlüssel NPNWVMBPSINFBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indazol-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, acmc-20mac8, 1-methyl-3-indazolylcarbonyl chloride, 1-methyl-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxychloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid chloride
PubChem CID 7022055
IUPAC-Name 1-methyl-1H-indazole-3-carbonyl chloride
SMILES CN1N=C(C(Cl)=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-indazole-3-carbonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 194.62
Reinheit (%) 97%