Learn More
1-Methyl-1H-imidazol-4-sulfonylchlorid, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 180.61 |
Reinheit (%) | 95% |