Learn More
1-Methyl-1,4-Cyclohexadien, 97 %, stab. mit 0.01 % BHT, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11419816
1-Methyl-1,4-Cyclohexadien, 97 %, stab. mit 0.01 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419816
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11419816
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20298.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4313-57-9
Summenformel C7H10
Molekulargewicht (g/mol) 94.16
MDL-Nummer MFCD00001538
InChI-Schlüssel QDXQAOGNBCOEQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 2,5-dihydrotoluene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl, 1, 1-methyl, acmc-1ast4, 1-methyl1,4-cyclohexadiene, 1-methylcyclohexane-1,4-diene, 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, stabilized
PubChem CID 78006
IUPAC-Name 1-methylcyclohexa-1,4-diene
SMILES CC1=CCC=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Namenshinweis stabilized with 0.01% BHT
Dichte 0.838
Siedepunkt 114°C to 115°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.471
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1560168
Formelmasse 94.16
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10238425 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB20298.06,B20298.14
Chargennummer10164562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20298.06,B20298.14
ChargennummerF7070B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20298.06,B20298.14
ChargennummerC31W011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20298.06,B20298.14
ChargennummerG17R045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20298.06,B20298.14
Name des Produkts
1-Methyl-1,4-Cyclohexadien, 97 %, stab. mit 0.01 % BHT, Thermo Scientific Chemicals >