Learn More
1-Methyl-1,4-Cyclohexadien, 97 %, stab. mit 0.01 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409816
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11409816
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20298.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4313-57-9 | C7H10 | 94.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4313-57-9
Summenformel C7H10
Molekulargewicht (g/mol) 94.16
MDL-Nummer MFCD00001538
InChI-Schlüssel QDXQAOGNBCOEQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, 2,5-dihydrotoluene, 1,4-cyclohexadiene, 1-methyl, 1, 1-methyl, acmc-1ast4, 1-methyl1,4-cyclohexadiene, 1-methylcyclohexane-1,4-diene, 1-methyl-1,4-cyclohexadiene, stabilized
PubChem CID 78006
IUPAC-Name 1-methylcyclohexa-1,4-diene
SMILES CC1=CCC=CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Namenshinweis stabilized with 0.01% BHT
Siedepunkt 114°C to 115°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1560168
Formelmasse 94.16
Reinheit (%) 97%