Learn More
1-Iodo-4-(Trifluoromethyl)Benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene |
CAS Min. % | 97.0 |
Dichte | 1.8510g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | IC6H4CF3 |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 272 |
Reinheit (%) | 97% |