Learn More
1-Hexylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Hexylboronic acid |
Schmelzpunkt | 85°C to 90°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1736080 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Formelmasse | 130 |
Reinheit (%) | 97% |