Learn More
1-Hexen-3-on, +90 %, stabilisiert mit 0.5 %igem 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382007
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1-Hexen-3-one is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Hexen-3-on ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazeutik und als Farbstoff verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (schwer).
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wärme, Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1629-60-3
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.145
MDL-Nummer MFCD00051563
InChI-Schlüssel JTHNLKXLWOXOQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexen-3-one, propyl vinyl ketone, unii-qh9d98z86n, 1-hexenone-3, n-propylacrolein, vinyl propyl ketone, acmc-1bt5f, 1-hexene-3-one
PubChem CID 15395
IUPAC-Name Hex-1-en-3-on
SMILES CCCC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexen-3-one
Namenshinweis stabilized with 0.5% 4-methoxyphenol
Dichte 0.84
Siedepunkt 127°C to 129°C
Flammpunkt 22°C (71°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4275
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1740796
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (slightly).
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) ≥90%