Learn More
1-Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403767
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Hexanol wird als Vorläufer von Plastifizierern, chemischen Intermediaten für Pharmazeutika, Parfümester und Antiseptika verwendet. Darüber hinaus dient es als Störmittel für Actomyosin-Adenosin-Triphosphatease. Auch wird es zur Modulation der Funktion des Actomyosin-Motors verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Aceton, Chloroform, Ether, Benzol. Geringfügig mischbar mit Kohlenstofftetrachlorid und Wasser.
Hinweise
Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-27-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00002982
InChI-Schlüssel ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
IUPAC-Name Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Hexanol
Schmelzpunkt -52°C
Dichte 0.814
Siedepunkt 157°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)5OH
Brechungsindex 1.418
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2282
Beilstein 969167
Merck Index 14,4697
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,acetone,chloroform,ether,benzene. Slightly miscible with carbon tetrachloride and water.
Formelmasse 102.18
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Hexanol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Hexanol