Learn More
1-Hexadecanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1-Hexadecanol wird als kosmetischer Bestandteil, Weichmacher, Schaumstabilisator verwendet. Wird auch als Rohstoff für die Herstellung von Tensiden verwendet. Es wird in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Äther
Hinweise
Vor direkter Sonneneinwirkung schützen. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren. Lagerung bei -8 °C.
1-Hexadecanol wird als kosmetischer Bestandteil, Weichmacher, Schaumstabilisator verwendet. Wird auch als Rohstoff für die Herstellung von Tensiden verwendet. Es wird in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Äther
Hinweise
Vor direkter Sonneneinwirkung schützen. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren. Lagerung bei -8 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Hexadecanol |
| Schmelzpunkt | 47°C to 51°C |
| Dichte | 0.817 g/mL |
| Siedepunkt | 190°C (15 mm) |
| Flammpunkt | 135°C (275°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 1748475 |
| Merck Index | 14,2028 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol, chloroform, ether |
| Mehr anzeigen |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Hexadecanol