Learn More
1-Heptin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
70.24 € - 181.91 €
Chemische Identifikatoren
CAS 628-71-7
Summenformel C7H12
Molekulargewicht (g/mol) 96.17
MDL-Nummer MFCD00009529
InChI-Schlüssel YVXHZKKCZYLQOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptyne, amylacetylene, heptyne, unii-z3nf9ssh6k, z3nf9ssh6k, amyl acetylene, n-pentylacetylene, pubchem13058, acmc-1aw2o
PubChem CID 12350
IUPAC-Name Hept-1-yn
SMILES CCCCCC#C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10442611
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223460250
25 mL Glasflasche
70.24 €
25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10063290
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223461000
100 mL Glasflasche
181.91 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
1-Heptin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals