Learn More
uvex 1 G2 Planet Sicherheitsschuh S1 P SRC, schwarz
Alle ansehen Uvex Produkte
Beschreibung
Gemäß DIN EN ISO 14021:2016 besteht er zu 25 % Gewichtsanteil aus recycelten Materialien, ohne die Schutzeigenschaften und den Komfort im Vergleich zu den bekannten 1G2-Modellen zu beeinträchtigen.Viele der Schuhkomponenten, wie das Obermaterial und die Innensohle, bestehen zu 100 % aus recyceltem Material.Wir verwenden auch einen Teil des überschüssigen PU, das während des Produktionsprozesses der Außensohle erzeugt wurde, um den Planet mit erhöhtem Grip zu produzieren.
Allgemeine Eigenschaften
- Extrem leichte S1 P Sicherheitsschuhe aus recycelten und nachhaltigen Materialien
- Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Personen mit Chromallergie
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen Substanzen, die die Lackbenetzung beeinträchtigen
- Elastische Schnürsenkel für schnelle, individuelle Anpassung, normale Schnürsenkel ebenfalls mitgeliefert
Schutzmerkmale
- Neue, innovative iPUREnrj Sohlentechnologie mit den am stärksten stoßdämpfenden Eigenschaften an Vorderfuß und Ferse, ausgezeichnetem Rebound über die gesamte Mittelsohle und optimaler Stabilität dank des Schaumstoff-Fersenkorbs
- X-tended Grip Planet TPU-Laufsohle mit bis zu 10 % recyceltem PU-Abfall aus den Produktionsprozessen nach neuester biomechanischer Forschung, ist äußerst langlebig und bietet daher eine ausgezeichnete Rutschfestigkeit
- Die Lauffläche eignet sich besonders für Industrieböden
- Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Entladungswiderstand von weniger als 35 Megaohm
- Die neue, breitere, 100 % metallfreie Xenova™ Sicherheits-Zehenkappe für mehr Zehenraum und eine optimale Passform ist der Trumpf für kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität und geringste Wärmeleitfähigkeit
- Die durchstechfeste, nichtmetallische Mittelsohle aus 100 % recyceltem Material gemäß den neuesten Sicherheitsstandards schränkt die Flexibilität des Schuhs nicht ein
- Die TPU-Überkappe aus 40 % recyceltem Material schützt das Material der Außenseite vor Verschleiß
Komfortmerkmale
- Atmungsaktives Futter aus 18 % Bambus und 52 % recyceltem Polyester für optimales Klimamanagement
- X-dry planet-Stricktextil, zu 100 % aus recycelten PET-Flaschen
- Hervorragender Tragekomfort dank neuem, breiterem Design
- Praktisch nahtfreier Aufbau aus textilem Material zur Vermeidung von Druckpunkten
- Abnehmbare antistatische, bequeme Innensohle mit einer zu 100 % aus recycelten PET-Flaschen bestehenden Oberseite und Schaumstoff, bestehend aus recyceltem PU-Produktionsabfall und recyceltem PU; mit Feuchtigkeitstransportsystem, zusätzlicher Stoßdämpfung um die Ferse und den Vorderfuß und hervorragender Unterstützung unter dem Spann
- Weiche Polsterung an Staubzunge und um die Ferse
Anwendungsfelder
- Leichte Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz, Blau, Grün |
| Material | Textil |
| Größe | 37 |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Sterilität | Unsteril |
| Geschlecht | Unisex |
| Fit | Standardbreite |
| Latexfrei | Ja |
| Knöchelform | Trainers |
| Waterproof | Nein |
| Mehr anzeigen |