Learn More
1-Fluor-4-Iodbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
4-Fluoroiodobenzene was used in the preparation of fluorotriphenylene derivatives. 4-[F] Fluoroiodobenzene is a versatile building block in 18F radiochemistry and is used in various transition metal-mediated C-C and C-N cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluoroiodbenzol wurde bei der Herstellung von Fluorotriphenylen-Derivaten verwendet. 4-[F] Fluoroiodobenzol ist ein vielseitiger Baustein in der F18-Radiochemie und wird in verschiedenen Metall-vermittelten Übergangs-Kreuzkopplungsreaktionen C-C und C-N verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen.
4-Fluoroiodbenzol wurde bei der Herstellung von Fluorotriphenylen-Derivaten verwendet. 4-[F] Fluoroiodobenzol ist ein vielseitiger Baustein in der F18-Radiochemie und wird in verschiedenen Metall-vermittelten Übergangs-Kreuzkopplungsreaktionen C-C und C-N verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Fluoro-4-iodobenzene |
Schmelzpunkt | -20°C |
Dichte | 1.925 |
Siedepunkt | 182°C to 184°C |
Flammpunkt | 68°C (154°F) |
Brechungsindex | 1.583 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 1853970 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |