Learn More
1-Fluor-2,4-Dinitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413844
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene is used to identify the amino acid sequence. It reacts with amino group of amino acids to yield dinitrophenyl-amino acids. It is also used in chromatographic methods. Further, it acts as an alkylating agent used in elucidating amino acid sequence in proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Fluoro-2,4-Dinitrobenzol wird zur Identifizierung der Aminosäuresequenz verwendet. Es reagiert mit einer Aminosäuregruppe, um Dinitrophenyl-Aminosäuren zu erhalten. Es wird auch in chromatographischen Methoden verwendet. Darüber hinaus fungiert es als alkylierendes Mittel, das in der aufklärenden Aminosäuresequenz in Proteinen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Benzol, Ether und Propylenglycol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-34-8
Summenformel C6H3FN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 186.098
MDL-Nummer MFCD00007056
InChI-Schlüssel LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dinitrofluorobenzene, dinitrofluorobenzene, fdnb, dnfb, 2,4-dinitro-1-fluorobenzene, sanger's reagent, fluoro-2,4-dinitrobenzene, 2,4-dinitrobenzenefluoride, 2,4-dinitrophenyl fluoride, fluorodinitrobenzene
PubChem CID 6264
ChEBI CHEBI:53049
IUPAC-Name 1-Fluor-2,4-Dinitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
Schmelzpunkt 24°C to 30°C
Dichte 1.482
Siedepunkt 296°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.569
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 398632
Merck Index 14,4172
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,benzene,ether and propylene glycol.
Formelmasse 186.1
Reinheit (%) 99%