Learn More
1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17525535
Click to view available options
Menge: 1 g
Spezifikation
Alpha-Vektor ETHYLDIHYDROBENZIMIDAZOLONE
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 10045-45-1
Schmelzpunkt 120°C to 126°C
Farbe Weiß bis beige
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H10N2O
MDL-Nummer MFCD00005715
Menge 1 g
InChI-Schlüssel CXUCKELNYMZTRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(=O)NC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name 1-Ethyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 162.19
Physikalische Form Pulver