Learn More
1-Ethoxy-2-Propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10763241
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1569-02-4
Summenformel C5H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00067050
InChI-Schlüssel JOLQKTGDSGKSKJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-ethoxy-2-propanol, propylene glycol monoethyl ether, 2-propanol, 1-ethoxy, propylene glycol ethyl ether, 1-ethoxy-propan-2-ol, arcosolv r pe, 1-ethoxy-2-propan, 1-ethoxy-2-propano, acmc-1byqk, 2-hydroxypropylethylether
PubChem CID 15287
IUPAC-Name 1-Ethoxypropan-2 -ol
SMILES CCOCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethoxy-2-propanol
Schmelzpunkt -100°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8970g/mL
Siedepunkt 132°C
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OCH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4050 to 1.409
Menge 1 L
Relative Dichte 0.897
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Viskosität 2 mPa.s (20°C)
Formelmasse 104.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethoxy-2-propanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.