Learn More
1-Dodecylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
1-Dodecyl isocyanate, is incorporated in AZT analogue preparation through it use ine the synthesis of carbodiimides from phosphinimines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Dodecylisocyanat, wird bei der AZT-analogen Herstellung durch die Verwendung bei der Synthese von Carbodiimiden aus Phosphiniminen eingesetzt.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
1-Dodecylisocyanat, wird bei der AZT-analogen Herstellung durch die Verwendung bei der Synthese von Carbodiimiden aus Phosphiniminen eingesetzt.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Dodecyl isocyanate |
Dichte | 0.877 |
Siedepunkt | 157°C to 161°C (21 mmHg) |
Flammpunkt | 134°C (273°F) |
Geruch | Irritating |
Brechungsindex | 1.441 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2206 |
Beilstein | 1774823 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |