Learn More
1-Dodecansulfonylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Dodecanesulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | 39°C to 42°C |
Siedepunkt | 126°C to 130°C (4 mmHg) |
Strukturformel | CH3(CH2)11SO2Cl |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1778092 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 268.84 |
Reinheit (%) | ≥98% |