Learn More
1-Docosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10581082
1-Docosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581082
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10581082
Marke: Thermo Scientific Acros 173721000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 661-19-8
Summenformel C22H46O
Molekulargewicht (g/mol) 326.61
MDL-Nummer MFCD00002939
InChI-Schlüssel NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-docosanol, behenyl alcohol, docosanol, behenic alcohol, docosyl alcohol, n-docosanol, abreva, tadenan, lidavol, lanette 22
PubChem CID 12620
ChEBI CHEBI:31000
IUPAC-Name Docosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Docosanol
Namenshinweis 0.98
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100
Schmelzpunkt 68.0°C to 72.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 227°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)21OH
Menge 100 g
Beilstein 01, 431
Merck Index 15, 3444
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Viskosität 7.5 mPa.s (80°C)
Formelmasse 326.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pellets oder Tabletten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0453733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number173720250,173721000
ChargennummerA0408361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number173720250,173721000
ChargennummerA0413009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2022 Catalog Number173720250,173721000
ChargennummerA0293317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number173720250,173721000
ChargennummerA0325129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number173720250,173721000
Name des Produkts
1-Docosanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >