Learn More
(+)-1-Deoxynojirimycin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444939
Click to view available options
Menge:
100 mg
(+)-1-Deoxynojirimycin
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Unverträglich mit starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-1-Deoxynojirimycin
Typ (+)-1-Deoxynojirimycin
Physikalische Form Pulver
CAS 19130-96-2
Schmelzpunkt 195°C to 196°C
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Summenformel C6H13NO4
MDL-Nummer MFCD00063474
Merck Index 142905
Synonym 1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-glucitol; (2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
InChI-Schlüssel LXBIFEVIBLOUGU-JGWLITMVSA-N
SMILES OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)piperidin-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 163.17
PubChem CID 29435
ChEBI CHEBI:44369
Formelmasse 163.17