Learn More
1-Dekansulfonsäure, Natriumsalz, 99+%, Ionenpaar-Chromatographie, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
140.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Decanesulfonic acid, sodium salt |
Namenshinweis | Anhydrous |
Extinktion | 0.02 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 230nm, 0.02 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 260nm, 0.03 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 220nm, 0.05 max. (C=0.2 M in water, 40°C) at 210nm |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | >300.0°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 1% max. (150°C) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |