Learn More
1-Chlorpropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10794211
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-54-5
Summenformel C3H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 78.54
MDL-Nummer MFCD00000995
InChI-Schlüssel SNMVRZFUUCLYTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl chloride, propane, 1-chloro, n-propyl chloride, chloropropane, unii-tuv7462nwk, 1-chloro-propane, tuv7462nwk, n-propylchloride, propane, chloro, 1-chloropropyl
PubChem CID 10899
IUPAC-Name 1-Chlorpropan
SMILES CCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-chloropropane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -123°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8920g/mL
Siedepunkt 46°C to 47°C
Flammpunkt -18°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2Cl
Brechungsindex 1.3870 to 1.389
Menge 100 mL
Beilstein 01, 104
Merck Index 15, 7960
Relative Dichte 0.892
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.7g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formelmasse 78.54
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloropropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.