Learn More
1-Chlorphthalazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11446260
1-Chlorphthalazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446260
10 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Artikelnummer. 11446260
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27143.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
1-Chlorophthalazine, is used as a pharmaceutical intermediate and are used as medical isotopes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlorophthalazin, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als medizinische Isotope verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Dichlormethan, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Empfindlich gegen Wasser, Hitze und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5784-45-2
Summenformel C8H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 164.592
MDL-Nummer MFCD00024141
InChI-Schlüssel UCOVESIAFFGEOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalazine, 1-chloro, 1-chloro-phthalazine, chlorophthalazine, ccris 7361, 1-chloro-2,3-benzodiazine, 1chlorophthalazine, 1-chlorophthalazin, acmc-20a2sh, 1-chloro phthalazine, 1-chlorophthalazine 1g
PubChem CID 160793
IUPAC-Name 1-Chlorphthalazin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN=C2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorophthalazine
Schmelzpunkt 109°C to 112°C
Menge 10 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in dichloromethane,ethanol and methanol.
Formelmasse 164.59
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
Chargennummer10223516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
ChargennummerF21X025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
Chargennummer10159233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
Chargennummer10164459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH27143.09,H27143.03
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorophthalazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Chlorophthalazine
Name des Produkts
1-Chlorphthalazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >