Learn More
1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo-[2.2.2]-octan bis-(tetrafluorborat), ≥ 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313896
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11313896
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17003.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 140681-55-6 | C7H14B2ClF9N2 | 354.26 g/mol
1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate) is used as a reagent for electrophilic fluorination and also acts as a selective oxidizing agent. It is a highly effective and versatile source of electrophilic fluorine and also used in the synthesis of organofluorine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octan Bis(Tetrafluoroborat) wird als Reagenz für die elektrophile Fluorierung verwendet und wirkt auch als selektives Oxidationsmittel. Ist eine hocheffektive und vielseitige Quelle für elektrophiles Fluor und wird auch bei der Synthese von Organofluorin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Acetonitril, Alkohol, Aceton, Dimethylformamid, Pyridin und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140681-55-6
Summenformel C7H14B2ClF9N2
Molekulargewicht (g/mol) 354.26
MDL-Nummer MFCD00142607
InChI-Schlüssel TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym selectfluor, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane bis tetrafluoroborate, f-teda-bf4, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane-1,4-diium tetrafluoroborate, unii-4p1za6r76d, selectfluor fluorinating reagent, f-teda, selectfluor r fluorinating reagent, 1-chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo 2.2.2 octane ditetrafluoroborate
PubChem CID 2724933
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-4-Fluor-1,4-Diazoniabicyclo[2.2.2]octan;Ditetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
Schmelzpunkt ∽250°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3088
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetonitrile,alcohol,acetone,dimethylformamide,pyridine and dimethylsulfoxide.
Formelmasse 354.26
Reinheit (%) ≥98%