Learn More
1-Chlordecan, 97-99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636102
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1002-69-3
Summenformel C10H21Cl
Molekulargewicht (g/mol) 176.73
MDL-Nummer MFCD00000956
InChI-Schlüssel ZTEHOZMYMCEYRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl chloride, decane, 1-chloro, n-decyl chloride, decane, chloro, unii-l0hsc44e5x, decyl chloride mixed isomers, chlorodecane, l0hsc44e5x, chlorodecane mixed isomers, 1-chlorodecane
PubChem CID 13848
IUPAC-Name 1-Chlorodecan
SMILES CCCCCCCCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorodecane
Namenshinweis 97-99%
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -34°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 223°C
Flammpunkt 83°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)9Cl
Brechungsindex 1.4362 to 1.4382
Menge 250 mL
Beilstein 01, 168
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.01g/L (20°C)
Viskosität 1.94 mPa.s (20°C)
Formelmasse 176.73
Reinheit (%) 97-99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorodecane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.