Learn More
1-Chlor-5-Phenylpentan, 99 %, Thermo Scientific™
85.00 € - 303.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 15733-63-8 |
---|---|
Summenformel | C11H15Cl |
Molekulargewicht (g/mol) | 182.69 |
MDL-Nummer | MFCD00037118 |
InChI-Schlüssel | UXJLBVYYDZDPBV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-chloro-5-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene, benzene, 5-chloropentyl, 5-phenyl-1-pentyl chloride, 5-phenylpentyl chloride, acmc-20aovs, 5-chloro-1-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene # |
PubChem CID | 519173 |
IUPAC-Name | 5-Chloropentylbenzol |
SMILES | ClCCCCCC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11382666
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08707.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | |||||
11392666
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08707.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
15733-63-8 | |
182.69 | |
UXJLBVYYDZDPBV-UHFFFAOYSA-N | |
519173 | |
ClCCCCCC1=CC=CC=C1 |
C11H15Cl | |
MFCD00037118 | |
1-chloro-5-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene, benzene, 5-chloropentyl, 5-phenyl-1-pentyl chloride, 5-phenylpentyl chloride, acmc-20aovs, 5-chloro-1-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene # | |
5-Chloropentylbenzol |
Spezifikation
1-Chloro-5-phenylpentane | |
1.014 | |
C11H15Cl | |
MFCD00037118 | |
1-chloro-5-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene, benzene, 5-chloropentyl, 5-phenyl-1-pentyl chloride, 5-phenylpentyl chloride, acmc-20aovs, 5-chloro-1-phenylpentane, 5-chloropentyl benzene # | |
ClCCCCCC1=CC=CC=C1 | |
182.69 | |
182.7 |
15733-63-8 | |
76°C to 79°C (0.65 mmHg) | |
1.514 | |
2355978 | |
UXJLBVYYDZDPBV-UHFFFAOYSA-N | |
5-Chloropentylbenzol | |
519173 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Chlor-5-Phenylpentan, 99 %, Thermo Scientific™