Learn More
1-Chlor-2-Propanol, Tech. 75 % (Rest hauptsächlich 2-Chlor-1-Propanol), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-2-propanol |
Dichte | 1.111 |
Siedepunkt | 126°C to 127°C |
Flammpunkt | 51°C (123°F) |
Hinweise zum Prozentgehalt | Rest hauptsächlich 2-Chlor-1-Propanol |
Brechungsindex | 1.437 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2929 |
Beilstein | 773653 |
Merck Index | 14,7850 |