Learn More
Thermo Scientific™ 1-ch 200 μl-Kassetten für Pico 1
Die Kassetten mit Dispensierkopf ermöglichen das Dispensieren von ein bis acht Flüssigkeiten pro Kassette, von 11 Pikolitern bis 10 zu Mikroliter kleiner Moleküle und Biomoleküle in DMSO oder wässriger Lösung
Marke: Thermo Scientific™ LTR0002
1415.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Große Auswahl zum Dispensieren von Pikoliter- auf Mikrolitervolumen für ein bis acht verschiedene Flüssigkeitstypen über eine ganze Platte oder nur einen Teil einer Platte.
- Kosteneinsparung durch Miniaturisierung von Assays
- Verbesserte Effizienz und Probenintegrität
- Leistungsstarke, flexible und benutzerfreundliche Software
Spezifikation
Digitale Spenderkartusche | |
1-ch 200 μl-Kassetten für Multidrop Pico 1 | |
11 pl bis 20 μl oder 1 nl bis 200 μl | |
Digitaler Multidrop Pico 1 Spender | |
12-, 24-, 48-, 96-, 384-, 1536-Well-Platte, Plattenhöhe: 6 bis 47 mm | |
PicoIT 1 | |
8,2 x 6,5 x 2,2 cm | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Nicht autoklavierbar | |
1 | |
Arzneimittelkombinationsstudien, biochemische Assays, zellbasierte Assays, DMPK, Sekundär-Screening, synthetische Chemie, Assay-Entwicklung, qPCR, Enzymprofilierung, Antikörper-Therapien, SAR und Spotting | |
USB | |
≤ 8 % | |
11 pl bis 10 μl in Sekunden | |
0,225 | |
100 bis 240 V |