Learn More
1-Butylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11302226
1-Butylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302226
2500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11302226
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03575.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1-Butylamine is used as an intermediate for pharmaceuticals, synthetic tanning agents, dyestuffs and emulsifiers. It also plays an important role in the preparation of N,N'-dibutylthiourea, a rubber vulcanization accelerator. It is involved in the preparation of n-butylbenzenesulfonamide, which is a plasticizer of nylon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Butylamin wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika, synthetische Gerbstoffe, Farbstoffe und Emulgatoren verwendet. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung von N,N′-Dibutylthioharnstoff, einem Kautschukvulkanisierungsbeschleuniger. Es ist an der Herstellung von n-Butylbenzensulfonamid beteiligt, einem Plastifizierer aus Nylon.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Aluminium, Kupfer, Kupferlegierungen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-73-9
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.139
MDL-Nummer MFCD00011690
InChI-Schlüssel HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
PubChem CID 8007
ChEBI CHEBI:43799
IUPAC-Name Butan-1-amin
SMILES CCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butylamine
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 0.738
Siedepunkt 76°C to 78°C
Flammpunkt −14°C (6°F)
Geruch Ammonia-like
Strukturformel CH3CH2CH2CH2NH2
Brechungsindex 1.401
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1125
Beilstein 605269
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,1543
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and water.
Formelmasse 73.14
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
1-Butylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >