Learn More
1-Butanol, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15694610
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15694610
Marke: Honeywell-Chromasolv 348671L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für HPLC, Spektrophotometrie und Umwelttests.
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
Schmelzpunkt -90 °C
Namenshinweis für HPLC
Dichte 0.81 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 116 °C bis 118 °C
Menge 1 l
Brechungsindex n20/D1.399
Strukturformel CH3(CH2)3OH
MDL-Nummer MFCD00002964
Beilstein 969148
Synonym Butylalkohol, N-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, Butylhydroxid, Methylolpropan, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte CHROMASOLV™ Plus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: butan-1-ol