Learn More
1-Butanol, C99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10134470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10134470
Marke: Thermo Scientific Acros 167695000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00002964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
Schmelzpunkt -89.0°C
Extinktion 0.097 max. at 238nm, 1 max. at 205nm, 0.4 max. at 220nm, 0.1 max. at 240nm, 0.04 max. at 260nm, 0.02 max. at 280nm, 0.01 max. 330nm, 0.602 max. at 210nm, 0.046 max. at 245nm, 0.009 max. at 270nm, (1 cm cell vs HPLC-grade water), (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 0nm
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 117.6°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 35°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3980 to 1.4000
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Relative Dichte 0.81
Strukturformel CH3(CH2)3OH
UN-Nummer 1120
Viskosität 2.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 367
Wasser 0.05% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 1542
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether and many other, organic solvents
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≥99%
Güte Spektroskopie