Learn More
1-Butanol, 99.5 %, für die ACS-Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4229117 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10485851
Marke: Thermo Scientific Acros 423495000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.8100g/mL
Menge 500 mL
Verpackung EcoSafPak™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Titrierbare Säure 0.0008 meq/g max.
Strukturformel CH3(CH2)3OH
Dampfdruck Vapor Pressure: 6.7mbar at 20°C
Beilstein 01, 367
Wasser 0.1% max. (K.F.)
Merck Index 15, 1542
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) ≥99.4%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.