Learn More
1-Brompropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10305980
1-Brompropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10305980
250 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an ozone depleters according to Regulation (EC) No 1005/2009, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10305980
Marke: Thermo Scientific Acros 107312500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: This product contains an ozone depleters according to Regulation (EC) No 1005/2009, all customers must complete a declaration before delivery.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-94-5
Summenformel C3H7Br
MDL-Nummer MFCD00000254
InChI-Schlüssel CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl bromide, propyl bromide, propane, 1-bromo, propane, bromo, bromopropane, 1-bromo-propane, 1-propyl bromide, ccris 30, unii-y9746dne68, n-propylbromide
PubChem CID 7840
ChEBI CHEBI:47105
IUPAC-Name 1-Brompropan
SMILES CCCBr
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Bromopropane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2Br
Brechungsindex 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Menge 250 mL
Molekulargewicht (g/mol) 122.993
Formelmasse 122.99
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0443332 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number107312500,107315000,107310010
ChargennummerA0434875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number107312500,107310025,107310050,107315000,107310010
ChargennummerA0449061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number107312500,107310025,107310050,107315000,107310010
ChargennummerA0449060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number107312500,107310025,107310050,107315000,107310010
ChargennummerA0449062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number107312500,107310025,107310050,107315000,107310010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromopropane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H420-Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P502-Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-Brompropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >