Learn More
1-Bromperfluorheptan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromoperfluoroheptane |
Dichte | 1.894 |
Siedepunkt | 117°C to 119°C |
Flammpunkt | None |
Strukturformel | CF3(CF2)6Br |
Brechungsindex | 1.303 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1716336 |
Formelmasse | 448.96 |
Reinheit (%) | 97% |