Learn More
1-Bromoctan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromooctane |
Schmelzpunkt | -55.0°C |
Dichte | 1.1100g/mL |
Siedepunkt | 201.0°C |
Flammpunkt | 78°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3(CH2)7Br |
Brechungsindex | 1.4508 to 1.4528 |