Learn More
1-Brom-4-nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.27 € - 148.74 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 586-78-7 |
---|---|
Summenformel | C6H4BrNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 202.01 |
MDL-Nummer | MFCD00007280 |
InChI-Schlüssel | ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115Mehr anzeigen |
PubChem CID | 11466 |
IUPAC-Name | 1-Brom-4-Nitrobenzol |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10664662
|
Thermo Scientific Acros
173360100 |
10 g | Glasflasche |
34.27 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10499300
|
Thermo Scientific Acros
173360250 |
25 g | Kunststoffflasche |
57.59 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10409310
|
Thermo Scientific Acros
173361000 |
100 g | Kunststoffflasche |
148.74 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
586-78-7 | |
202.01 | |
ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N | |
11466 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1 |
C6H4BrNO2 | |
MFCD00007280 | |
4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115Mehr anzeigen | |
1-Brom-4-Nitrobenzol |
Spezifikation
1-Bromo-4-nitrobenzene | |
586-78-7 | |
100.0 | |
Gelb | |
Echt | |
C6H4BrNO2 | |
MFCD00007280 | |
4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115 | |
ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N | |
1-Brom-4-Nitrobenzol | |
11466 | |
98% |
99% | |
98.5 | |
125.0°C to 127.0°C | |
255.0°C to 256.0°C | |
97.5% min. (GC) | |
BrC6H4NO2 | |
05, 248 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1 | |
202.01 | |
202.01 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.
Kann die Organe schädigen
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 209-583-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CY9040550
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Bromo-4-nitrobenzene
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.