Learn More
1-Brom-3-Methylbutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249450
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-82-4
Summenformel C5H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 151.05
MDL-Nummer MFCD00000253
InChI-Schlüssel YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa
PubChem CID 7891
IUPAC-Name 1-Brom-3-Methylbutan
SMILES CC(C)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-methylbutane
Namenshinweis 99%
Azidität 0.1% max. (as HBr)
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -112°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 120°C to 121°C
Flammpunkt 32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2Br
Brechungsindex 1.4399 to 1.4419
Menge 500 g
Beilstein 01, 136
Merck Index 15, 5159
Relative Dichte 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2g/L in water (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene and,carbon tetrachloride
Formelmasse 151.05
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit