Learn More
1-Brom-3-Methyl-2-Butene, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
65.60 € - 242.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 870-63-3 |
---|---|
Summenformel | C5H9Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 149.04 |
MDL-Nummer | MFCD00000242 |
InChI-Schlüssel | LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide |
PubChem CID | 70092 |
IUPAC-Name | 1-Brom-3-Methylbut-2-en |
SMILES | CC(=CCBr)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10105850
|
Thermo Scientific Acros
307410100 |
10 g |
65.60 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15254704
|
Thermo Scientific Acros
307410500 |
50 g |
242.00 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
870-63-3 | |
149.04 | |
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N | |
70092 | |
CC(=CCBr)C |
C5H9Br | |
MFCD00000242 | |
1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide | |
1-Brom-3-Methylbut-2-en |
Spezifikation
1-Bromo-3-methyl-2-butene | |
870-63-3 | |
100.0 | |
1.2700g/mL | |
32°C | |
95% min. (ex Br) (Argentometry) | |
C5H9Br | |
1.4890 to 1.4910 | |
1.27 | |
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N | |
1-Brom-3-Methylbut-2-en | |
149.04 | |
149.04 | |
Flüssigkeit |
96% | |
95.0 | |
Braun oder gelb | |
82.0°C to 83.0°C (150.0 mmHg) | |
Echt | |
Glasflasche | |
BrCH2CH=C(CH3)2 | |
MFCD00000242 | |
1-bromo-3-methyl-2-butene, 3,3-dimethylallyl bromide, prenyl bromide, 3-methyl-2-butenyl bromide, 2-butene, 1-bromo-3-methyl, dimethylallyl bromide, 1-bromo-3-methyl-but-2-ene, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl bromide, 3-methylcrotyl bromide, 3,3-dimethylallylbromide | |
CC(=CCBr)C | |
silver wool | |
70092 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 212-799-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1-Bromo-3-methyl-2-butene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.