Learn More
1-Brom-3-Fluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-3-fluorobenzene |
Schmelzpunkt | -8°C |
Dichte | 1.594 |
Siedepunkt | 148°C to 150°C |
Flammpunkt | 46°C (115°F) |
Geruch | Aromatic |
Brechungsindex | 1.5275 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1853969 |