Learn More
1-Brom-3-Fluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399206
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073-06-9
Summenformel C6H4BrF
MDL-Nummer MFCD00000326
InChI-Schlüssel QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromofluorobenzene, m-bromofluorobenzene, m-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro, 3-bromfluorbenzen, 3-fluorobromobenzene, m-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-3-bromobenzene, 3-fluoro bromobenzene, benzene, 1-fluoro-3-bromo
PubChem CID 14082
IUPAC-Name 1-Brom-3-fluorbenzol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-fluorobenzene
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.594
Siedepunkt 148°C to 150°C
Flammpunkt 46°C
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.5275
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1853969
SMILES FC1=CC=CC(Br)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 175.00
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 99%