Learn More
1-Brom-3,4-Dichlorbenzol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
56.48 € - 151.76 €
Chemische Identifikatoren
CAS 18282-59-2
Summenformel C6H3BrCl2
Molekulargewicht (g/mol) 225.89
MDL-Nummer MFCD00040849
InChI-Schlüssel CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
PubChem CID 29013
IUPAC-Name 4-Brom-1,2-Dichlorbenzol
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10499940
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
269810250
25 g Glasflasche
56.48 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10543221
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
269811000
100 g Glasflasche
151.76 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
18282-59-2
225.89
CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
29013
ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl
C6H3BrCl2
MFCD00040849
1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
4-Brom-1,2-Dichlorbenzol
Spezifikation
1-Bromo-3, 4-dichlorobenzene
18282-59-2
100.0
Gelb
Echt
C6H3BrCl2
1.5986 to 1.6006
1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
4-Brom-1,2-Dichlorbenzol
29013
98+%
98+%
98.0
23.0°C to 24.0°C
140.0°C to 142.0°C (30.0 mmHg)
98+%
BrC6H3Cl2
MFCD00040849
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl
225.89
225.91
Flüssig nach dem Schmelzen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 242-160-6
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.