Learn More
1-Brom-2-(Trifluormethoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424447
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64115-88-4
Summenformel C7H4BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 241.01
MDL-Nummer MFCD00040942
InChI-Schlüssel ITYCJCVRPBLODP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, 2-trifluoromethoxy bromobenzene, 2-bromo trifluoromethoxy benzene, o-trifluoromethoxybromobenzene, o-bromo trifluoromethoxy benzene, 2-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 2-bromophenyl trifluoromethyl ether, trifluoromethoxy bromobenzene, o-bromotrifluoromethoxybenzene, benzene, bromo trifluoromethoxy
PubChem CID 2777266
IUPAC-Name 1-Brom-2-(trifluormethoxy)benzol
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Dichte 1.632
Siedepunkt 158°C to 160°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Brechungsindex 1.4638
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1947768
Formelmasse 241.01
Reinheit (%) 97%