Learn More
Sartorius Microsart™ 1-Wege-Verteiler
Artikelnummer. 16428193 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Typ:
Biosart-100-Verteiler
Biosart-250-Verteiler
Microsart-Trichterverteiler
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16428193
Marke: Sartorius 168M1MS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Filterständer wurde zur Verwendung für viele unterschiedliche Anwendungen entwickelt.
  • 100 % Edelstahl für minimalen Reinigungsaufwand
  • Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
  • Sterile Belüftung bei sicherheitskritischen Anwendungen
  • Geringeres Risiko von Sekundärkontaminationen
  • Schnellkupplungsadapter zum schnellen Anschließen von Schläuchen und 2 Verteilern
  • Niedrige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten in laminarer Strömung
  • Präzise Erkennung und Quantifizierung von Mikroorganismen in flüssigen Proben
  • Optimal für Flüssigkeitstests
  • Liefert zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Reusable
Filtertyp Manifold
Zur Verwendung mit (Geräte) Microsart™ Trichter und Microsart™ Filter
Material Edelstahl
Sterilität Non-sterile
Menge 1
Typ Microsart-Trichterverteiler
Volumen (metrisch) 100 bis 250 ml
Länge (metrisch) 176 mm
Breite (metrisch) 98 mm
Höhe (metrisch) 120 mm