Learn More
1-(Boc-amino)cyclopropancarbonsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
23.71 € - 75.17 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 88950-64-5 |
---|---|
Summenformel | C9H15NO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 201.22 |
MDL-Nummer | MFCD00083257 |
InChI-Schlüssel | DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino |
PubChem CID | 688396 |
IUPAC-Name | 1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopropan-1-carbonsäure |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15458588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61992.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | |||||
15448588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61992.03 |
1 g |
75.17 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
88950-64-5 | |
201.22 | |
DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N | |
688396 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O |
C9H15NO4 | |
MFCD00083257 | |
1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino | |
1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopropan-1-carbonsäure |
Spezifikation
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid | |
88950-64-5 | |
MFCD00083257 | |
1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino | |
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O | |
201.22 | |
201.22 |
118°C (decomposition) | |
C9H15NO4 | |
4430628 | |
DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N | |
1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopropan-1-carbonsäure | |
688396 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen